2-Quinoxalinecarboxylic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16713000
EHERC16713000EA 281 EUR InStock
EHERC16713000
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012334
Numéro CAS: 879-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité