Résorcinol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C16811200
EHERC16811200EA 76.3 EUR InStock
EHERC16811200
Résorcinol
Résorcinol
Formule: C₆H₆O₂
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Densité: 1.272 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002269
Numéro CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
ONU: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité