Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Fournisseur: EHRENSTORFER
C16813610
EHERC16813610EA 85.6 EUR InStock
EHERC16813610
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Formule: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
Numéro MDL: MFCD00065362
Numéro CAS: 130-40-5
EINECS: 204-988-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité