D(-)-Ribose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16813700
EHERC16813700EA 59.6 EUR InStock
EHERC16813700
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135453
Numéro CAS: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité