Rifampicine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16814500
EHERC16814500EA 80 EUR InStock
EHERC16814500
Rifampicine
Rifampicine
Formule: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Point de fusion: 183…188 °C
Numéro MDL: MFCD00151389
Numéro CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité