D(+)-Saccharose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16901100
EHERC16901100EA 51.4 EUR InStock
EHERC16901100
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=981e9e9d095c317aff7570ea56dedff6f08af5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité