Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Salicylate de benzyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C16903510
EHERC16903510EA 74.4 EUR InStock
EHERC16903510
Salicylate de benzyle
Salicylate de benzyle


Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23.9 °C
Densité: 1.1755 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020034
Numéro CAS: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 13,01146
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité