1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Fournisseur: EHRENSTORFER
C16971330
EHERC16971330EA 183 EUR InStock
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Formule: C₂₁H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00019148
Numéro CAS: 81-48-1
EINECS: 201-353-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité