Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sorbique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C16971500
EHERC16971500EA 51.4 EUR InStock
EHERC16971500
Acide sorbique
Acide sorbique


Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002703
Numéro CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité