Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16972738
EHERC16972738EA 149 EUR InStock
EHERC16972738
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Formule: C₇H₂₂Cl₃N₃
Point de fusion: 256…258 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012918
Numéro CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité