Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16972742
EHERC16972742EA 149 EUR InStock
EHERC16972742
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Formule: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Numéro MDL: MFCD00012914
Numéro CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité