Stéarate de butyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Stearic acid butyl ester, Butyl octadecanoate
C16974300
EHERC16974300EA 83.7 EUR InStock
EHERC16974300
Stéarate de butyle
Stéarate de butyle
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026669
Numéro CAS: 123-95-5
EINECS: 204-666-5
Merck Index: 13,01589
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité