Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Stéarate de octadécyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate

C16974500
EHERC16974500EA 175 EUR InStock
EHERC16974500
Stéarate de octadécyle
Stéarate de octadécyle


Formule: C₃₆H₇₂O₂
MW: 536,97 g/mol
Point d'ébullition: ∼175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64 °C
Point d'éclair: >160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056225
Numéro CAS: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité