Strychnine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16980000
EHERC16980000EA 74.4 EUR InStock
EHERC16980000
Strychnine
Strychnine
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00005941
Numéro CAS: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité