Acide succinique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C16985000
EHERC16985000EA 78.2 EUR InStock
EHERC16985000
Acide succinique
Acide succinique
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182 °C
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité