Succinate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C16985500
EHERC16985500EA 74.4 EUR InStock
EHERC16985500
Succinate de diméthyle
Succinate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008466
Numéro CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité