Succinylsulfathiazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16985600
EHERC16985600EA 74.4 EUR InStock
EHERC16985600
Succinylsulfathiazole
Succinylsulfathiazole
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₅S₂
Numéro MDL: MFCD00022437
Numéro CAS: 116-43-8
EINECS: 204-141-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité