1-Phénylazo-2-naphtol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16986101
EHERC16986101EA 170 EUR InStock
EHERC16986101
1-Phénylazo-2-naphtol
1-Phénylazo-2-naphtol
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135 °C
Densité: 1.119 g/cm³ (151 °C)
Numéro MDL: MFCD00003911
Numéro CAS: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité