Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C16986122
EHERC16986122EA 83.7 EUR InStock
EHERC16986122
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine


Formule: C₂₄H₂₁N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003904
Numéro CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité