1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16986127
EHERC16986127EA 85.6 EUR InStock
EHERC16986127
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 225 °C
Numéro MDL: MFCD00046377
Numéro CAS: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité