Sulphaquinoxaline
Fournisseur: EHRENSTORFER
C16990000
EHERC16990000EA 108 EUR InStock
EHERC16990000
Sulphaquinoxaline
Sulphaquinoxaline
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00055406
Numéro CAS: 59-40-5
EINECS: 200-423-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité