Sulphachloropyridazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16990100
EHERC16990100EA 91.2 EUR InStock
EHERC16990100
Sulphachloropyridazine
Sulphachloropyridazine
Formule: C₁₀H₉ClN₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00057371
Numéro CAS: 80-32-0
EINECS: 201-269-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité