Sulfathiazole
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17000200
EHERC17000200EA 91.2 EUR InStock
EHERC17000200
Sulfathiazole
Sulfathiazole
Formule: C₉H₉N₃O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00005319
Numéro CAS: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité