Tributylétain chlorure
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
C17150000
EHERC17150000EA 112 EUR InStock
EHERC17150000
Tributylétain chlorure
Tributylétain chlorure
Formule: C₁₂H₂₇ClSn
MW: 325,51 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00000521
Numéro CAS: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité