Téréphtalate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17322000
EHERC17322000EA 108 EUR InStock
EHERC17322000
Téréphtalate de diméthyle
Téréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008440
Numéro CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité