α-Terpinène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17322320
EHERC17322320EA 160 EUR InStock
EHERC17322320
α-Terpinène
α-Terpinene
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.834 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001534
Numéro CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
ONU: 2319
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité