Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4,5-Tétrabromobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C17324500
EHERC17324500EA 67 EUR InStock
EHERC17324500
1,2,4,5-Tétrabromobenzène
1,2,4,5-Tétrabromobenzène


Formule: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000063
Numéro CAS: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité