Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C17324700
EHERC17324700EA 78.2 EUR InStock
EHERC17324700
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol


Formule: C₁₅H₁₂Br₄O₂
Numéro MDL: MFCD00013962
Numéro CAS: 79-94-7
EINECS: 201-236-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité