1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C17353400
EHERC17353400EA 61.4 EUR InStock
EHERC17353400
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000538
Numéro CAS: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité