Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,5-Tétrachlorobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C17353500
EHERC17353500EA 142 EUR InStock
EHERC17353500
1,2,3,5-Tétrachlorobenzène
1,2,3,5-Tétrachlorobenzène


Formule: C₆H₂Cl₄
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54 °C
Densité: 1.858 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000543
Numéro CAS: 634-90-2
EINECS: 211-217-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité