1-Nitro-2,3,4,5-tétrachlorobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene
C17364500
EHERC17364500EA 72.6 EUR InStock
EHERC17364500
1-Nitro-2,3,4,5-tétrachlorobenzène
1-Nitro-2,3,4,5-tétrachlorobenzène
Formule: C₆HCl₄NO₂
MW: 260,89 g/mol
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007064
Numéro CAS: 879-39-0
EINECS: 212-906-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité