Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrachlorophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C17375600
EHERC17375600EA 159 EUR InStock
EHERC17375600
2,3,5,6-Tétrachlorophénol
2,3,5,6-Tétrachlorophénol


Formule: C₆H₂Cl₄O
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…115 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044671
Numéro CAS: 935-95-5
EINECS: 213-310-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité