2,3,5,6-Tétrachloropyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C17376300
EHERC17376300EA 164 EUR InStock
EHERC17376300
2,3,5,6-Tétrachloropyridine
2,3,5,6-Tétrachloropyridine
Formule: C₅HCl₄N
Point d'ébullition: 251.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…89 °C
Numéro MDL: MFCD00092428
Numéro CAS: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité