α,α,α,4-Tétrachlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17380000
EHERC17380000EA 70.7 EUR InStock
EHERC17380000
α,α,α,4-Tétrachlorotoluène
α,α,α,4-Tétrachlorotoluène
Formule: C₇H₄Cl₄
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.8 °C
Densité: 1.5036 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000790
Numéro CAS: 5216-25-1
EINECS: 226-009-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité