α,α,2,6-Tétrachlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C17381000
EHERC17381000EA 70.7 EUR InStock
EHERC17381000
α,α,2,6-Tétrachlorotoluène
2,6-Dichlorobenzal chloride
Formule: C₇H₄Cl₄
MW: 229,92 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00016349
Numéro CAS: 81-19-6
EINECS: 201-332-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité