Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétracosane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C17395800
EHERC17395800EA 76.3 EUR InStock
EHERC17395800
n-Tétracosane
n-Tétracosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Point d'ébullition: 391.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0.7787 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009352
Numéro CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité