Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tétracosanoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C17396000
EHERC17396000EA 78.2 EUR InStock
EHERC17396000
Acide tétracosanoïque
Acide tétracosanoïque


Formule: C₂₄H₄₈O₂
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 0.8207 g/cm³ (100 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002810
Numéro CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité