Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Myristate de méthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate

C17396770
EHERC17396770EA 81.9 EUR InStock
EHERC17396770
Myristate de méthyle
Myristate de méthyle


Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0.86715 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008983
Numéro CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité