Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tétradécanol

Fournisseur: EHRENSTORFER

C17396800
EHERC17396800EA 67 EUR InStock
EHERC17396800
1-Tétradécanol
1-Tétradécanol


Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214,39 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004757
Numéro CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité