Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol

C17413600
EHERC17413600EA 89.3 EUR InStock
EHERC17413600
2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol
2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol


Formule: C₁₄H₂₆O₂
MW: 226,3550 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008942
Numéro CAS: 126-86-3
EINECS: 204-809-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité