Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétratétracontane

Fournisseur: EHRENSTORFER

C17430000
EHERC17430000EA 110 EUR InStock
EHERC17430000
n-Tétratétracontane
n-Tétratétracontane


Formule: H₃C(CH₂)₄₂CH₃
MW: 619,2 g/mol
Point de fusion: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015268
Numéro CAS: 7098-22-8
EINECS: 230-407-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité