Thiamine chlorhydrate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17455000
EHERC17455000EA 81.9 EUR InStock
EHERC17455000
Thiamine chlorhydrate
Thiamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Point de fusion: 252 °C
Densité: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité