Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Thiobencarbe

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Thiobencarb, S-(4-Chlorobenzyl) diethylcarbamothioate, Benthiocarb, Diethylthiocarbamic acid S-(4-Chlorobenzyl) ester

C17470000
EHERC17470000EA 149 EUR InStock
EHERC17470000
Thiobencarbe
Thiobencarbe


Formule: C₁₂H₁₆ClNOS
Numéro MDL: MFCD00055475
Numéro CAS: 28249-77-6
EINECS: 248-924-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité