Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,2'-thiodiacétique

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid

C17486500
EHERC17486500EA 85.6 EUR InStock
EHERC17486500
Acide 2,2'-thiodiacétique
Acide 2,2'-thiodiacétique


Formule: C₄H₆O₄S
MW: 150,16 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 128…131 °C
Densité: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004359
Numéro CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09467
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité