Thiodicarb
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17490000
EHERC17490000EA 144 EUR InStock
EHERC17490000
Thiodicarb
Thiodicarb
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₄S₃
Numéro MDL: MFCD00145401
Numéro CAS: 59669-26-0
EINECS: 261-848-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité