Thirame
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Tetramethylthiuram disulphide
C17570000
EHERC17570000EA 108 EUR InStock
EHERC17570000
Thirame
Thirame
Formule: C₆H₁₂N₂S₄
MW: 240,44 g/mol
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…152 °C
Densité: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008325
Numéro CAS: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité