Tolbutamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17589900
EHERC17589900EA 85.6 EUR InStock
EHERC17589900
Tolbutamide
Tolbutamide
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00027169
Numéro CAS: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité