o-Toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
C17594800
EHERC17594800EA 50.2 EUR InStock
EHERC17594800
o-Toluidine
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007730
Numéro CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité