m-Toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
C17594900
EHERC17594900EA 52.4 EUR InStock
EHERC17594900
m-Toluidine
m-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.98444 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007808
Numéro CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité