D(+)-Tréhalose dihydraté
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17607500
EHERC17607500EA 59.6 EUR InStock
EHERC17607500
D(+)-Tréhalose dihydraté
D(+)-Tréhalose dihydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité